Merck
673331
Sigma-Aldrich
2,2′-[(1R,2R)-(–)-1,2-环己二基双((E)-(次氮基次甲基))]双[4-(叔丁基)-6-(4-吗啉基甲基)苯酚]
97%
别名:
N,N′-双[(E)-5-(叔丁基)-2-羟基-3-(4-吗啉基甲基)亚苄基]-[(1R,2R)-1,2-环己二胺]
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C38H56N4O4
分子量:
632.88
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
132-140 °C
官能基
ether
imine
SMILES 字串
CC(C)(C)c1cc(CN2CCOCC2)c(O)c(\C=N\[C@@H]3CCCC[C@H]3\N=C\c4cc(cc(CN5CCOCC5)c4O)C(C)(C)C)c1
InChI
1S/C38H56N4O4/c1-37(2,3)31-19-27(35(43)29(21-31)25-41-11-15-45-16-12-41)23-39-33-9-7-8-10-34(33)40-24-28-20-32(38(4,5)6)22-30(36(28)44)26-42-13-17-46-18-14-42/h19-24,33-34,43-44H,7-18,25-26H2,1-6H3/b39-23+,40-24+/t33-,34-/m1/s1
InChI 密鑰
ZSDPYCVORQDIHQ-DSANSEMASA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)