About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H4F2
CAS号:
分子量:
138.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
化驗
90%
折射率
n20/D 1.4902
密度
1.144 g/mL at 25 °C
官能基
fluoro
SMILES 字串
Fc1ccc(cc1F)C#C
InChI
1S/C8H4F2/c1-2-6-3-4-7(9)8(10)5-6/h1,3-5H
InChI 密鑰
XFPAOXIWRDDQGG-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
45.0 °F - closed cup
閃點(°C)
7.22 °C - closed cup