Merck
668370
Sigma-Aldrich
(S,S)-(+)-2,6-双[2-(羟基二苯甲基)-1-吡咯烷基-甲基]-4-甲基苯酚
95%
别名:
(S,S)-2,6-双[2-(羟基二苯甲基)吡咯烷-1-基甲基]-4-甲基苯酚, Trost (S,S)-Bis-ProPhenol Ligand
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C43H46N2O3
分子量:
638.84
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
solid
光學活性
[α]/D +50°, c = 1 in chloroform
雜質
≤6% dichloromethane and/or diethylether
mp
93-102 °C
官能基
hydroxyl
phenyl
SMILES 字串
Cc1cc(CN2CCC[C@H]2C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4)c(O)c(CN5CCC[C@H]5C(O)(c6ccccc6)c7ccccc7)c1
InChI
1S/C43H46N2O3/c1-32-28-33(30-44-26-14-24-39(44)42(47,35-16-6-2-7-17-35)36-18-8-3-9-19-36)41(46)34(29-32)31-45-27-15-25-40(45)43(48,37-20-10-4-11-21-37)38-22-12-5-13-23-38/h2-13,16-23,28-29,39-40,46-48H,14-15,24-27,30-31H2,1H3/t39-,40-/m0/s1
InChI 密鑰
NEOVWBNAXIBNRT-ZAQUEYBZSA-N
應用
用于不对称羟醛、Henry 和 Mannich 型反应的有效催化剂。
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
安全危害
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Barry M Trost et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(11), 3666-3667 (2005-03-18)
Direct asymmetric aldol reactions constitute a powerful methodology for the efficient synthesis of complex natural products. Herein we report the first application of our recently reported dinuclear Zn-catalyzed direct aldol addition of alkynyl ketones to aldehydes in a short and