Merck
667706
Sigma-Aldrich
2-(溴甲基)苄醇
95%
别名:
2-(溴甲基)苯甲醇, 2-Hydroxymethylbenzylbromide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H9BrO
CAS号:
分子量:
201.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
solid
雜質
1-3% (2-((2-Bromomethyl)benzyloxy)methyl)phenyl)methanol
1-3% 1,2-Bis(bromomethyl)benzene
mp
66-68 °C
官能基
bromo
hydroxyl
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OCc1ccccc1CBr
InChI
1S/C8H9BrO/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4,10H,5-6H2
InChI 密鑰
JDBQNNKIOFSPOA-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)