Merck
667064
Sigma-Aldrich
N-芴甲氧羰基-L-丙氨酸,13C3,15N 一水合物
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13CH313CH(15NH-Fmoc)13CO2H
分子量:
333.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
化驗
99% (CP)
形狀
solid
光學活性
[α]20/D -18°, c = 1 in DMF
技術
bio NMR: suitable
mp
155-158 °C
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量偏移
M+4
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[13CH3][13C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)[13C](O)=O
InChI
1S/C18H17NO4/c1-11(17(20)21)19-18(22)23-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,11,16H,10H2,1H3,(H,19,22)(H,20,21)/t11-/m0/s1/i1+1,11+1,17+1,19+1
InChI 密鑰
QWXZOFZKSQXPDC-SCMTXWLBSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)