Merck
666432
Sigma-Aldrich
苯并[b]噻吩-2-羧酸甲酯
97%
别名:
甲基苯并噻吩-2-甲醛, 苯并[b]噻吩-2-甲酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H8O2S
CAS号:
分子量:
192.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
70-74 °C
官能基
ester
SMILES 字串
COC(=O)c1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C10H8O2S/c1-12-10(11)9-6-7-4-2-3-5-8(7)13-9/h2-6H,1H3
InChI 密鑰
KRRAZMUPVIGDCU-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)