Merck
662860
Sigma-Aldrich
5-甲基-1-己炔
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HC≡CCH2CH2CH(CH3)2
CAS号:
分子量:
96.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.407
密度
0.728 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CC(C)CCC#C
InChI
1S/C7H12/c1-4-5-6-7(2)3/h1,7H,5-6H2,2-3H3
InChI 密鑰
HKNANEMUCJGPMS-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
19.4 °F
閃點(°C)
-7 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)