Merck
662666
Sigma-Aldrich
尿苷-15N2-5′-单磷酸 钠盐
≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
别名:
5′-Uridylic-15N2 acid disodium salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H1115N2Na2O9P
分子量:
370.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106305
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
≥98 atom % 15N
品質等級
化驗
≥95% (CP)
形狀
solid
技術
bio NMR: suitable
質量偏移
M+2
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC1C(COP(O[Na])(O[Na])=O)OC([15N]2C=CC([15N]([H])C2=O)=O)C1O
InChI
1S/C9H13N2O9P.2Na/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,10,12,15)(H2,16,17,18);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,8-;;/m1../s1/i10+1,11+1;;
InChI 密鑰
KURVIXMFFSNONZ-SOIXSBQKSA-L
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)