Merck
662550
Sigma-Aldrich
LumidotCdSe-6,量子点纳米粒子套装
core-type, fluorescence λem 480-640 nm
别名:
QD, 量子点半导体纳米晶体
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
26111700
eCl@ss:
32161000
形狀
dispersion
儲存期限
1 yr
濃度
5 mg/mL in toluene
bp
110 °C
密度
0.865 g/mL at 25 °C
螢光
FWHM <40 nm
λem 480-640 nm
儲存溫度
2-8°C
一般說明
甲苯中的有机稳定硒化镉量子点。
此套装包括六种 CdSe 量子点纳米晶体的甲苯溶液,具有荧光发射最大跨度的可见光谱:
  • Lumidot CdSe 480 5ml,5mg/ml,480nm
  • Lumidot CdSe 520 5ml,5mg/ml,520nm
  • Lumidot CdSe 560 5ml,5mg/ml,560nm
  • Lumidot CdSe 590 5ml,5mg/ml,590nm
  • Lumidot CdSe 610 5ml,5mg/ml,610nm
  • Lumidot CdSe 640 5ml,5mg/ml,640nm
Lumidot CdSe 480-610 纳米晶体表面采用十六胺涂料进行稳定。
Lumidot CdSe 640 纳米晶体表面采用十六胺/三正辛基氧膦配体进行稳定。
典型的纳米晶体粒度从 2.5nm (Lumidot CdSe 480) 到 6.5nm (Lumidot CdSe 640)。柔性配体可以使纳米晶体的水力直径增加约 4.5-5nm。
特點和優勢
The coating is a surface stabilized with hexadecylamine ligands
法律資訊
Nanoco Technologies 产品,经美国和世界专利或待审专利授权销售。
Lumidot is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
试剂盒组分也可单独购买
产品编号
说明
化学品安全说明书
  • 662488Lumidot CdSe 590 5 mL化学品安全说明书
  • 662461Lumidot CdSe 610 5 mL化学品安全说明书
  • 662461Lumidot CdSe 640 5 mL化学品安全说明书
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
閃點(°F)
39.2 °F
閃點(°C)
4 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)