Merck
66181
Sigma-Aldrich
N-琥珀酰亚胺基 N-甲基氨基甲酸酯
≥97.0% (N), for peptide synthesis
别名:
MIC 替代品, 异氰酸甲酯替代品
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H8N2O4
CAS号:
分子量:
172.14
Beilstein:
1531863
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
产品名称
N-琥珀酰亚胺基 N-甲基氨基甲酸酯, ≥97.0% (N)
化驗
≥97.0% (N)
形狀
solid
應用
peptide synthesis
官能基
amine
imide
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CNC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C6H8N2O4/c1-7-6(11)12-8-4(9)2-3-5(8)10/h2-3H2,1H3,(H,7,11)
InChI 密鑰
XMNGSPOWUCNRMO-UHFFFAOYSA-N
其他說明
有毒的异氰酸甲酯 (MIC) 的安全、结晶状化学等价物。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
J Martinez et al.
Journal of medicinal chemistry, 25(2), 178-182 (1982-02-01)
A practical and convenient method for synthesizing antitumor compounds, N-alkyl-N-nitrosoureas, regioselectively nitrosated on the nitrogen atom bearing the alkyl group is proposed. N-Alkyl-N-nitrosocarbamates are interesting intermediates in these syntheses and yield, by reaction with amino compounds, the regioselectively nitrosated N-alkyl-N-nitrosoureas.
K. Takeda et al.
Tetrahedron Letters, 24, 4569-4569 (1983)