Merck
659355
Sigma-Aldrich
1-(4-硝基苯基)-5-三氟甲基-1H-吡唑-4-羧酸乙酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H10F3N3O4
分子量:
329.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
106-110 °C
官能基
ester
fluoro
nitro
SMILES 字串
CCOC(=O)c1cnn(-c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)c1C(F)(F)F
InChI
1S/C13H10F3N3O4/c1-2-23-12(20)10-7-17-18(11(10)13(14,15)16)8-3-5-9(6-4-8)19(21)22/h3-7H,2H2,1H3
InChI 密鑰
QNUASRIZVSLLGS-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)