Merck
658944
Sigma-Aldrich
L-酪氨酸-13C9,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, optical purity ee: 99% (L-)
别名:
L-4-羟基苯基丙氨酸-13C9,15N
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
4-HO-13C6H413CH213CH(15NH2)13CO2H
分子量:
191.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % 13C
98 atom % 15N
形狀
solid
光學純度
ee: 99% (L-)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+10
SMILES 字串
[15NH2][13C@@H]([13CH2][13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]1)[13C](O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1
InChI 密鑰
OUYCCCASQSFEME-CMLFETTRSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)