Merck
658219
Sigma-Aldrich
2,6-二氯吡啶-3-羧酸
97%
别名:
2,6-二氯烟酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H3Cl2NO2
CAS号:
分子量:
192.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
140-143 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
chloro
SMILES 字串
OC(=O)c1ccc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-2-1-3(6(10)11)5(8)9-4/h1-2H,(H,10,11)
InChI 密鑰
AJPKQSSFYHPYMH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)