Merck
657573
Sigma-Aldrich
5,6-亚甲基二氧-1-茚酮
97%
别名:
6,7-二氢-5H-茚并[5,6-d]-1,3-二氧杂环戊烯-5-酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H8O3
CAS号:
分子量:
176.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
mp
162-166 °C
官能基
ketone
SMILES 字串
O=C1CCc2cc3OCOc3cc12
InChI
1S/C10H8O3/c11-8-2-1-6-3-9-10(4-7(6)8)13-5-12-9/h3-4H,1-2,5H2
InChI 密鑰
LKLNTTMWFRNYLE-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)