Merck
652636
Sigma-Aldrich
4-碘水杨酸甲酯
97%
别名:
2-羟基-4-碘苯甲酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H7IO3
CAS号:
分子量:
278.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
69-73 °C
SMILES 字串
COC(=O)c1ccc(I)cc1O
InChI
1S/C8H7IO3/c1-12-8(11)6-3-2-5(9)4-7(6)10/h2-4,10H,1H3
InChI 密鑰
WUFUURSWOJROKY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges