About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H17ClO3
CAS号:
分子量:
196.67
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
化驗
97%
折射率
n20/D 1.422
bp
75-80 °C/15 mmHg
密度
1.031 g/mL at 20 °C (lit.)
1.024 g/mL at 25 °C
官能基
chloro
ether
SMILES 字串
CCOC(CCl)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H17ClO3/c1-4-10-8(7-9,11-5-2)12-6-3/h4-7H2,1-3H3
InChI 密鑰
URFKLQSFBXBOQU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
28.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-2 °C - closed cup