化驗
97%
形狀
solid
bp
112-114 °C/3 mmHg (lit.)
mp
41-45 °C (lit.)
官能基
bromo
ester
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COC(=O)c1cccc(CBr)c1
InChI
1S/C9H9BrO2/c1-12-9(11)8-4-2-3-7(5-8)6-10/h2-5H,6H2,1H3
InChI 密鑰
YUHSMQQNPRLEEJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges