Merck
644889
Sigma-Aldrich
3-异丙基吡唑-5-甲酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H10N2O2
CAS号:
分子量:
154.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
153-157 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES 字串
CC(C)c1cc([nH]n1)C(O)=O
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-4(2)5-3-6(7(10)11)9-8-5/h3-4H,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)
InChI 密鑰
CHWXKAHFWLSLOQ-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)