About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H22O6S
CAS号:
分子量:
318.39
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
化驗
90%
官能基
ether
tosylate
SMILES 字串
COCCOCCOCCOS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C14H22O6S/c1-13-3-5-14(6-4-13)21(15,16)20-12-11-19-10-9-18-8-7-17-2/h3-6H,7-12H2,1-2H3
InChI 密鑰
IUDNRKGPFWUYIC-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves