Merck
643963
Sigma-Aldrich
3-氯-4-硝基甲苯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H6ClNO2
CAS号:
分子量:
171.58
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
折射率
n20/D 1.564 (lit.)
bp
219 °C (lit.)
mp
24-28 °C (lit.)
官能基
chloro
nitro
SMILES 字串
Cc1ccc(c(Cl)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c1-5-2-3-7(9(10)11)6(8)4-5/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
KGSQRFPDZCBVBS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)