Merck
639699
Sigma-Aldrich
反式-2,5-二甲氧基-β-硝基苯乙烯
97%
别名:
1,4-二甲氧基-2-(2-硝基乙烯基)苯, 2-(2,5-二甲氧基苯基)硝基乙烯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3O)2C6H3CH=CHNO2
CAS号:
分子量:
209.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
116-120 °C (lit.)
官能基
amine
nitro
SMILES 字串
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1cc(OC)ccc1OC
InChI
1S/C10H11NO4/c1-14-9-3-4-10(15-2)8(7-9)5-6-11(12)13/h3-7H,1-2H3/b6-5+
InChI 密鑰
IRRZIWHEPWPPJF-AATRIKPKSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)