Merck
634026
Sigma-Aldrich
镍-62Ni
95 atom % (62Ni)
别名:
Nickel-62
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
62Ni
CAS号:
分子量:
61.93
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141729
PubChem物質ID:
同位素純度
95 atom % (62Ni)
形狀
solid
質量偏移
M+4
SMILES 字串
[62Ni]
InChI
1S/Ni/i1+3
InChI 密鑰
PXHVJJICTQNCMI-AKLPVKDBSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)