Merck
632759
Sigma-Aldrich
3'-丙烯基-4'-羟基苯乙酮
97%
别名:
4-乙酰基-2-烯丙基苯酚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH2=CHCH2C6H3(OH)COCH3
CAS号:
分子量:
176.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
115-119 °C (lit.)
官能基
allyl
ketone
SMILES 字串
CC(=O)c1ccc(O)c(CC=C)c1
InChI
1S/C11H12O2/c1-3-4-10-7-9(8(2)12)5-6-11(10)13/h3,5-7,13H,1,4H2,2H3
InChI 密鑰
XVTCWUFLNLZPEJ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)