About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H4BrNO
CAS号:
分子量:
186.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
化驗
96%
形狀
solid
官能基
aldehyde
bromo
SMILES 字串
[H]C(=O)c1cccnc1Br
InChI
1S/C6H4BrNO/c7-6-5(4-9)2-1-3-8-6/h1-4H
InChI 密鑰
GNFWMEFWZWXLIN-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves