Merck
632058
Sigma-Aldrich
4-苯基-1-丁炔
97%
别名:
(3-丁炔基)苯, 1-苯基-3-丁炔, 3-丁炔-1-基苯, 苯乙基乙炔
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5C2H4C≡CH
CAS号:
分子量:
130.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
折射率
n20/D 1.5120 (lit.)
bp
189-190 °C (lit.)
密度
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phenyl
SMILES 字串
C#CCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H10/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10/h1,4-6,8-9H,3,7H2
InChI 密鑰
QDEOKXOYHYUKMS-UHFFFAOYSA-N
應用
4-苯基-1-丁炔可与 α-亚氨基酯进行加成反应,得到相应的 β,γ-炔基 α-氨基酸衍生物。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
150.8 °F - closed cup
閃點(°C)
66 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
"Efficient Synthesis of ?, ?-Alkynyl a-Amino Acid Derivatives by Ag (I)-Catalyzed Alkynylation of a-Imino Esters"
Ji X-J, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 346(1), 42-44 (2004)