Merck
630217
Sigma-Aldrich
聚(异硫氰酸荧光素烯丙胺盐酸盐)
Poly(allylamine hydrochloride) : Fluorescein isothiocyanate 50:1
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
一般說明
聚烯丙胺盐酸盐:异硫氰酸荧光素 50:1
其他說明
使用分子量为约 15,000 的聚烯丙胺盐酸盐制备该化合物
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)