Merck
630039
Sigma-Aldrich
6-羟基-2H-苯并呋喃-3-酮
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H6O3
CAS号:
分子量:
150.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
242-246 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
Oc1ccc2C(=O)COc2c1
InChI
1S/C8H6O3/c9-5-1-2-6-7(10)4-11-8(6)3-5/h1-3,9H,4H2
InChI 密鑰
GBDMODVZBPFQKI-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
"Synthesis of aminoalkyl-substituted aurone derivatives as acetylcholinesterase inhibitors"
Lee HY, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 23(01), 231-240 (2015)