Merck
61897
Sigma-Aldrich
1-(乙氧基羰甲基)哌嗪
≥95.0% (GC)
别名:
1-(Ethoxycarbonylmethyl)piperazine, 1-哌嗪乙酸乙酯, N-(碳乙氧甲基)哌嗪
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H16N2O2
CAS号:
分子量:
172.22
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥95.0% (GC)
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
折射率
n20/D 1.472
密度
1.048 g/mL at 20 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCOC(=O)CN1CCNCC1
InChI
1S/C8H16N2O2/c1-2-12-8(11)7-10-5-3-9-4-6-10/h9H,2-7H2,1H3
InChI 密鑰
MTFCXMJOGMHYAE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警告
刺激剂
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)