Merck
617229
Sigma-Aldrich
[2-氧代-2-(环己基-d11)乙基]磷酸二甲酯
98 atom % D
别名:
Dimethyl (2-cyclohexyl-d11-2-oxoethyl)phosphonate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10D11H8O4P
分子量:
245.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
反應適用性
reaction type: C-C Bond Formation
質量偏移
M+11
SMILES 字串
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C(=O)CP(=O)(OC)OC)C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C10H19O4P/c1-13-15(12,14-2)8-10(11)9-6-4-3-5-7-9/h9H,3-8H2,1-2H3/i3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,9D
InChI 密鑰
FTZNMXSYERMMBC-QFAYMVOLSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)