Merck
617121
Sigma-Aldrich
甘油三(辛酸酯-d15)
98 atom % D, 98% (CP)
别名:
三辛酸甘油酯-d45 (三辛基-d45)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27D45H5O6
分子量:
515.96
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
化驗
98% (CP)
分子量
515.06 by atom % calculation (98 atom % D)
質量偏移
M+45
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)OCC(COC(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])OC(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C27H50O6/c1-4-7-10-13-16-19-25(28)31-22-24(33-27(30)21-18-15-12-9-6-3)23-32-26(29)20-17-14-11-8-5-2/h24H,4-23H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2,18D2,19D2,20D2,21D2
InChI 密鑰
VLPFTAMPNXLGLX-PMCKLPPWSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)