Merck
616761
Sigma-Aldrich
对甲基苯甲醚-2,3,5,6-d4
98 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8D4H6O
分子量:
126.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
bp
174 °C (lit.)
密度
1.0 g/mL at 25 °C (lit.)
質量偏移
M+4
SMILES 字串
[2H]c1c([2H])c(OC)c([2H])c([2H])c1C
InChI
1S/C8H10O/c1-7-3-5-8(9-2)6-4-7/h3-6H,1-2H3/i3D,4D,5D,6D
InChI 密鑰
CHLICZRVGGXEOD-LNFUJOGGSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
138.2 °F - closed cup
閃點(°C)
59.00 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)