About This Item
线性分子式:
ONN(CD2CD2OH)2
CAS号:
分子量:
142.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
推荐产品
同位素純度
≥98 atom % D
品質等級
化驗
≥98% (CP)
質量偏移
M+8
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])N(N=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C4H10N2O3/c7-3-1-6(5-9)2-4-8/h7-8H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
InChI 密鑰
YFCDLVPYFMHRQZ-SVYQBANQSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 1B - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
52.9 °F
閃點(°C)
11.6 °C