Merck
615471
Sigma-Aldrich
甘油三(棕榈酸酯-16,16,16-d3)
99 atom % D
别名:
三棕榈酸甘油酯-d9 (三甲基-d9), 甘油三(十六酸酯-16,16,16-d3)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C51D9H89O6
分子量:
816.38
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % D
形狀
solid
mp
64-66 °C (lit.)
質量偏移
M+9
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC([2H])([2H])[2H])OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C51H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-49(52)55-46-48(57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)47-56-50(53)44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h48H,4-47H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3
InChI 密鑰
PVNIQBQSYATKKL-GQALSZNTSA-N
相关类别
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)