Merck
609943
Sigma-Aldrich
硫酸-18O4 溶液
96 wt. % in H218O, 95 atom % 18O
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2S18O4 / H218O
分子量:
106.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
95 atom % 18O
濃度
96 wt. % in H218O
質量偏移
M+8
SMILES 字串
[18OH]S([18OH])(=[18O])=[18O]
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)/i1+2,2+2,3+2,4+2
InChI 密鑰
QAOWNCQODCNURD-QVEBFPOWSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)