Merck
609919
Sigma-Aldrich
L-酪氨酸-(4-羟基-18O)
95 atom % 18O
别名:
L-4-羟基-18O-苯丙氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
4-(H18O)C6H4CH2CH(NH2)CO2H
分子量:
183.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
同位素純度
95 atom % 18O
形狀
solid
光學活性
[α]25/D -12.0°, c = 1 in 1 M HCl
分子量
183.1 by atom % calculation (95 atom % 18O)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+2
SMILES 字串
N[C@@H](Cc1ccc([18OH])cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i11+2
InChI 密鑰
OUYCCCASQSFEME-KBDDTQJTSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)