Merck
608890
Sigma-Aldrich
邻苯二甲酰亚胺-15N
98 atom % 15N
别名:
酞酰亚胺-15N
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H515NO2
分子量:
148.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % 15N
形狀
solid
mp
232-235 °C (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
O=C1[15NH]C(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C8H5NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7/h1-4H,(H,9,10,11)/i9+1
InChI 密鑰
XKJCHHZQLQNZHY-QBZHADDCSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
302.0 °F
閃點(°C)
150 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)