Merck
608882
Sigma-Aldrich
醋酸铵- 15 N
40-70 atom % 15N
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CO215NH4
CAS号:
分子量:
78.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12142200
PubChem物質ID:
同位素純度
40-70 atom % 15N
分子量
77.63 by atom % calculation (at 55 atom % 15N)
mp
110-112 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
CC([O-])=O.[H][15N+]([H])([H])[H]
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3/i;1+1
InChI 密鑰
USFZMSVCRYTOJT-IEOVAKBOSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)