Merck
608637
Sigma-Aldrich
苯-13C6,d6
99 atom % 13C, 99 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13C6D6
CAS号:
分子量:
90.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
99 atom % D
化驗
99% (CP)
bp
80 °C (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
密度
1.007 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+12
SMILES 字串
[2H][13c]1[13c]([2H])[13c]([2H])[13c]([2H])[13c]([2H])[13c]1[2H]
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1+1D,2+1D,3+1D,4+1D,5+1D,6+1D
InChI 密鑰
UHOVQNZJYSORNB-PCEJJIFQSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
71.6 °F
閃點(°C)
22 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)