Merck
608211
Sigma-Aldrich
D葡糖胺-1-13C,15N 盐酸盐
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CC5H1315NO5 · HCl
分子量:
217.62
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
形狀
solid
光學活性
[α]20/D +72°, c = 1 in H2O
技術
mass spectrometry (MS): suitable
質量偏移
M+2
SMILES 字串
Cl[H].[15NH2][C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[13C@@H]1O
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3-,4-,5-,6+;/m1./s1/i6+1,7+1;
InChI 密鑰
QKPLRMLTKYXDST-NFGYZQEJSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)