Merck
608114
Sigma-Aldrich
L-脯氨酸-13C5,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 95% (CP)
别名:
(S)-吡咯烷-2-羧酸-13C5,15N, L-脯氨酸-13C,15N, 13C和15N标记L-脯氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C5H915NO2
分子量:
121.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % 13C
98 atom % 15N
化驗
95% (CP)
光學活性
[α]25/D -86.0°, c = 2 in H2O
技術
bio NMR: suitable
mp
228 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+6
SMILES 字串
O[13C](=O)[13C@@H]1[13CH2][13CH2][13CH2][15NH]1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI 密鑰
ONIBWKKTOPOVIA-XAFSXMPTSA-N
包裝
这种产品可以大量现货供应,也可以按需包装。有关定价、供货和包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Charles N Zawatsky et al.
Frontiers in endocrinology, 12, 744857-744857 (2021-10-16)
Scleroderma, or systemic sclerosis, is a multi-organ connective tissue disease resulting in fibrosis of the skin, heart, and lungs with no effective treatment. Endocannabinoids acting via cannabinoid-1 receptors (CB1R) and increased activity of inducible NO synthase (iNOS) promote tissue fibrosis