Merck
608017
Sigma-Aldrich
L-苯丙氨酸-13C9,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 95% (CP), 97% (Chiral Purity)
别名:
( S )-2-氨基-3-苯丙酸- 13 C 9 , 15 N, 13 C 和 15 N 标记 L -苯丙氨酸, 苯丙氨酸-UL-13C,15N
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13C6H513CH213CH(15NH2)13CO2H
分子量:
175.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % 13C
98 atom % 15N
品質等級
化驗
95% (CP)
97% (Chiral Purity)
形狀
solid
光學活性
[α]25/D -33.0°, c = 1 in H2O
技術
bio NMR: suitable
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+10
SMILES 字串
[15NH2][13C@@H]([13CH2][13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1)[13C](O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1
InChI 密鑰
COLNVLDHVKWLRT-CMLFETTRSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
苯丙氨酸是一种芳香族非极性氨基酸。苯丙氨酸、酪氨酸和色氨酸是三种能吸收 250 nm 以上紫外线的氨基酸。苯丙氨酸降解形成乙酰乙酸和延胡索酸。 同位素标记的氨基酸是生产同位素标记的蛋白质所必需的。
應用
L-苯丙氨酸- 13 C 9 , 15 N 已作为 念珠藻 种液体生长培养的补充,用于研究 noc 操纵子(NoA 生物合成操纵子)参与 NoA (nocuolin a) 合成。
包裝
这种产品可以散装供应,并可按需包装。有关定价、供货和包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
The cyanobacterial metabolite nocuolin a is a natural oxadiazine that triggers apoptosis in human cancer cells.
Voracova K, et al.
PLoS ONE, 12, e0172850-e0172850 (2017)
Harvey RA, et al.
Biochemistry (Lippincott's illustrated reviews) (2011)
Isotope labeling for solution and solid-state NMR spectroscopy of membrane proteins.
Verardi R, et al.
Advances in Experimental Medicine and Biology, 992, 35-62 (2012)
Incorporation of radioactive amino acids into proteins of the microsome fraction of guinea-pig liver in a cell-free system.
SIMKIN JL and WORK TS
The Biochemical Journal, 67, 617-624 (1957)
Garrett RH and Grisham CM
Biochemistry (2012)