Merck
607517
Sigma-Aldrich
乙酰氯-1-13C,d3
98 atom % D, 99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CD313COCl
分子量:
82.51
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
99 atom % 13C
98 atom % D
品質等級
化驗
99% (CP)
技術
protein expression: suitable
bp
52 °C (lit.)
mp
-112 °C (lit.)
密度
1.160 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+4
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl[13C](C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3/i1D3,2+1
InChI 密鑰
WETWJCDKMRHUPV-HZPPXAECSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
41.0 °F
閃點(°C)
5 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)