Merck
607304
Sigma-Aldrich
甲基-d3-胺-15N 盐酸盐
99 atom % D, 98 atom % 15N, 99% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CD315NH2 · HCl
分子量:
71.53
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % 15N
99 atom % D
化驗
99% (CP)
形狀
solid
mp
232-234 °C (lit.)
質量偏移
M+4
SMILES 字串
Cl.[2H]C([2H])([2H])[15NH2]
InChI
1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H/i1D3,2+1;
InChI 密鑰
NQMRYBIKMRVZLB-CKHMYQJJSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)