Merck
606200
Sigma-Aldrich
乙酰水杨酰氯-α-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CC8H7ClO3
分子量:
199.60
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
97% (CP)
bp
107-110 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
45-49 °C (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
CC(=O)Oc1ccccc1[13C](Cl)=O
InChI
1S/C9H7ClO3/c1-6(11)13-8-5-3-2-4-7(8)9(10)12/h2-5H,1H3/i9+1
InChI 密鑰
DSGKWFGEUBCEIE-QBZHADDCSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)