Merck
605697
Sigma-Aldrich
棕榈酸甲酯-13C16
99 atom % 13C, 99% (CP)
别名:
十六酸甲酯-13C16
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13CH3(13CH2)1413CO2CH3
分子量:
286.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
99% (CP)
形狀
solid
bp
185 °C/10 mmHg
密度
0.933 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+16
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CO[13C](=O)[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH3]
InChI
1S/C17H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19-2/h3-16H2,1-2H3/i1+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1
InChI 密鑰
FLIACVVOZYBSBS-RHVLFXCPSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113.00 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)