Merck
605298
Sigma-Aldrich
苯乙胺-1-13C
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH213CH2NH2
分子量:
122.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
化驗
99% (CP)
bp
197-200 °C (lit.)
密度
0.970 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+1
SMILES 字串
N[13CH2]Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7,9H2/i7+1
InChI 密鑰
BHHGXPLMPWCGHP-CDYZYAPPSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
177.8 °F - closed cup
閃點(°C)
81.00 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)