Merck
604887
Sigma-Aldrich
L-Serine-13C3
98 atom % 13C, 95% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HO13CH213CH(NH2)13CO2H
分子量:
108.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % 13C
化驗
95% (CP)
形狀
solid
光學活性
[α]25/D +14.6°, c = 2 in 1 M HCl
mp
222 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+3
SMILES 字串
N[13C@@H]([13CH2]O)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1
InChI 密鑰
MTCFGRXMJLQNBG-GCCOVPGMSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1