Merck
604844
Sigma-Aldrich
L-色氨酸-吲哚环-2-13C
98 atom % 13C, 96% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CC10H12N2O2
分子量:
205.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % 13C
化驗
96% (CP)
光學活性
[α]20/D -30.5°, c = 1 in H2O
mp
280-285 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
N[C@@H](Cc1[13cH][nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1/i6+1
InChI 密鑰
QIVBCDIJIAJPQS-XJBDPXLPSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2