Merck
604445
Sigma-Aldrich
聚(苯乙烯-α-13C)
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[-13CH(C6H5)CH2-]n
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
同位素純度
99 atom % 13C
形狀
solid
質量偏移
M+1 (per repeating unit)
包裝
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)