Merck
604208
Sigma-Aldrich
溴乙酸叔丁酯-2-13C
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Br13CH2CO2C(CH3)3
分子量:
196.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
bp
50 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.328 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+1
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)[13CH2]Br
InChI
1S/C6H11BrO2/c1-6(2,3)9-5(8)4-7/h4H2,1-3H3/i4+1
InChI 密鑰
BNWCETAHAJSBFG-AZXPZELESA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
120.2 °F - closed cup
閃點(°C)
49 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)